Přeskočit na
799106
2-Hydroxypropyl methacrylamide
99% (GC)
Synonyma:
N-(2-Hydroxypropyl)-2-methyl-prop-2-enamide, N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide), HPMA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 080,00 Kč
5 310,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H13NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
143.18
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
5 310,00 Kč
Ceníková cena7 080,00 KčUložit 25 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99% (GC)
form
powder
mp
67.92 °C
density
1.002 g/mL (predicted)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(O)CNC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C7H13NO2/c1-5(2)7(10)8-4-6(3)9/h6,9H,1,4H2,2-3H3,(H,8,10)
InChI key
OKPYIWASQZGASP-UHFFFAOYSA-N
Application
Monomers to synthesize biocompetible polymers and copolymers for drug carriers, protein conjugates and hydrogels in biomedical applications.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
H8384407364H9262
description
99% (GC)
description
viscosity 40-60 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
description
contains 250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
description
viscosity 80-120 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
assay
99% (GC)
assay
-
assay
-
assay
-
density
1.002 g/mL (predicted)
density
-
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
67.92 °C
mp
-
mp
-
mp
-
form
powder
form
powder
form
liquid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)