804312
2,2-difluoroethylamine hydrochloride
Synonyma:
2,2-difluoro-1-ethanamine hydrochloride
About This Item
Doporučené produkty
assay
95%
Quality Level
form
powder
mp
132-137 °C (w/decomp)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.NCC(F)F
InChI
1S/C2H5F2N.ClH/c3-2(4)1-5;/h2H,1,5H2;1H
InChI key
YSVKPVHTHFECBE-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)