798479
Sodium oleate-13C18
99 atom % 13C, 98%
Synonyma:
Oleic acid-13C18 sodium
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98%
form
solid
mass shift
M+18
SMILES string
[13CH3][13C][13C][13C][13C][13C][13C][13C]/[13C]=[13C]\[13C][13C][13C][13C][13C][13C][13C][13C](O[Na])=O
InChI
1S/C18H4O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1;
InChI key
AVVNGFYAKLLYDF-ZJSIVOHISA-M
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)