798231
S-(5′-Adenosyl) -L-methionine-(S-methyl-13C)chloride
≥99 atom % (13C), ≥90% (CP)
Synonyma:
S-(5’-Adenosyl) -L-methionine-(S-methyl-13C) chloride hydrochloride
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥90% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+1
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC([C@@H](N)CC[S+]([13CH3])C[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O1)=O.[H]Cl.[Cl-]
InChI key
MMPIHZNGCSGKLY-SETSOBFISA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)