Hlavní dokumenty
798096
Sigma-Aldrich
N-(2-Acetamido-1-13C,15N)-2-aminoethanesulfonic acid
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyma:
ACES-1-13C,15N
About This Item
Lineární vzorec:
H215N13COCH2NHCHCH2CH2SO3H
Molekulová hmotnost:
197.20
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % 15N
assay
98% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+2
SMILES string
[15NH2][13C](CNCCS(O)(=O)=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)/i4+1,5+1
InChI key
DBXNUXBLKRLWFA-MQIHXRCWSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)