Hlavní dokumenty
797138
Sigma-Aldrich
4-Ethynyl-1-methyl-1H-pyrazole
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H6N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
106.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
Quality Level
SMILES string
C#CC1=CN(C)N=C1
InChI
1S/C6H6N2/c1-3-6-4-7-8(2)5-6/h1,4-5H,2H3
InChI key
RACKOVAPLUVOJA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)