Přejít k obsahu
764655
4-Pentynenitrile
97%
Synonyma:
1-Cyano-3-butyne, 4-Cyano-1-butyne
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H5N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
79.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4350
density
0.9063 g/mL at 25 °C
functional group
nitrile
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C#CCCC#N
InChI
1S/C5H5N/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-4H2
InChI key
VMUWIDHKAIGONP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
149.9 °F
flash_point_c
65.5 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)