Hlavní dokumenty
796719
Sigma-Aldrich
4-Bromomethylpiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
95%
Synonyma:
1-Boc-4-bromomethylpiperidine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H20BrNO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
278.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
solid
functional group
bromo
SMILES string
O=C(OC(C)(C)C)N1CCC(CBr)CC1
InChI
1S/C11H20BrNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-6-4-9(8-12)5-7-13/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI key
YGJXBTRLYHCWGD-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)