Přejít k obsahu
547247
N-Boc-4-piperidineethanol
97%
Synonyma:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidineethanol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H23NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
229.32
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4730 (lit.)
bp
120-150 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CCO)CC1
InChI
1S/C12H23NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-7-4-10(5-8-13)6-9-14/h10,14H,4-9H2,1-3H3
InChI key
YBNJZIDYXCGAPX-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)