Hlavní dokumenty
792721
Sigma-Aldrich
D-Tyrosine-(phenyl-d4)
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Synonyma:
D-4-Hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4-alanine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H7D4NO3
Molekulová hmotnost:
185.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥99% (CP)
form
solid
mass shift
M+4
SMILES string
O=C(O)[C@H](N)CC1=C([2H])C([2H])=C(O)C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1/i1D,2D,3D,4D
InChI key
OUYCCCASQSFEME-SFSAVJDPSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)