485829
L-Tyrosine-2,6-d2
98 atom % D
Synonyma:
L-4-Hydroxyphenyl-2,6-d2-alanine
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
form
solid
optical activity
[α]25/D -12°, c = 1 in 1 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[2H]c1cc(O)cc([2H])c1C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1D,2D
InChI key
OUYCCCASQSFEME-RANRWVQCSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)