777498
Malathion-(diethyl-d10)
99 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % D
assay
≥95% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+10
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C(SP(OC)(OC)=S)CC(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C10H19O6PS2/c1-5-15-9(11)7-8(10(12)16-6-2)19-17(18,13-3)14-4/h8H,5-7H2,1-4H3/i1D3,2D3,5D2,6D2
InChI key
JXSJBGJIGXNWCI-JKSUIMTKSA-N
Související kategorie
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)