Hlavní dokumenty
772712
Sigma-Aldrich
IsoYeast-13C,15N - Growth Medium
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.74
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Quality Level
form
liquid
technique(s)
bio NMR: suitable
storage temp.
2-8°C
Související kategorie
Application
Each IsoYeast product is a complete system used to prepare dual media - 1 liter of Growth Medium and 250 mL of Expression Medium. The dual media are offered as lyophilized powdered components and need addition of only sterile water to the Growth Medium, and water plus methanol to the Expression Medium.
Stable isotope enrichment of proteins is necessary for study by NMR spectroscopy. One way this can be accomplished is using a methylotrophic yeast (Pichia pastoris) expression system for proteins. The use of the patented IsoYeast formulation, which includes isotopically labeled carbon and nitrogen sources as well as several other key chemical components, can improve the expression levels of the targeted proteins versus other defined, rich media. The media are also compatible with inclusion of various amino acids for selective amino acid labeling. No other yeast media currently offer this flexibility.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)