Hlavní dokumenty
767794
Sigma-Aldrich
4-(4-methoxyphenyl)benzaldehyde
97%
Synonyma:
4′-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H12O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
212.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
103-106 °C
functional group
aldehyde
SMILES string
COc1ccc(cc1)-c2ccc(C=O)cc2
InChI
1S/C14H12O2/c1-16-14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-11(10-15)3-5-12/h2-10H,1H3
InChI key
JTTIGLYPLMYHAT-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)