Hlavní dokumenty
76555
Sigma-Aldrich
Pentadecanoyl chloride
≥98.0% (GC)
Synonyma:
Pentadecanoic acid chloride
About This Item
Lineární vzorec:
CH3(CH2)13COCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
260.84
Beilstein/REAXYS Number:
1773803
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.451
density
0.909 g/mL at 20 °C
functional group
acyl chloride
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C15H29ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3
InChI key
PQZWQGNQOVDTRF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)