Hlavní dokumenty
761761
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzothiophene
97%
Synonyma:
2-Bromobenzo[b]thiophene
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H5BrS
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
213.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
37-43 °C
SMILES string
[s]1c2c(cc1Br)cccc2
InChI
1S/C8H5BrS/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5H
InChI key
WIFMYMXKTAVDSQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)