760986
Lithium nickel cobalt oxide
powder, <0.5 μm particle size, >98%
Synonyma:
LNCO, Lithium cobalt nickel oxide
About This Item
Doporučené produkty
grade
battery grade
assay
>98%
form
powder
mol wt
Mw 97.68 g/mol
composition
LiNi0.8Co0.2O2
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
particle size
<0.5 μm
mp
>1000 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
greener alternative category
Související kategorie
General description
Application
Legal Information
related product
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.