759317
4,4,4,4′,4′,4′-Hexafluoro-DL-valine
97%
Synonyma:
2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyric acid, 4,4,4,5,5,5-Hexafluoro-DL-valine
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
97%
form
crystals
mp
196-217 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
NC(C(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C5H5F6NO2/c6-4(7,8)2(5(9,10)11)1(12)3(13)14/h1-2H,12H2,(H,13,14)
InChI key
KRNSHCKTGFAMPQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)