Key Documents
759155
Sigma-Aldrich
1,3-Di(2-pyridyl)-1,3-propanedione
97%
Synonyma:
1,3-Bis(2-pyridyl)-1,3-propanedione, 1,3-Di-2-pyridinyl-1,3-propanedione
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H10N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
226.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
104-109 °C
SMILES string
O=C(CC(=O)c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C13H10N2O2/c16-12(10-5-1-3-7-14-10)9-13(17)11-6-2-4-8-15-11/h1-8H,9H2
InChI key
DCGUVLMWGIPVDP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c