Merck
B11907
1-Phenyl-1,3-butanedione
99%
Synonyma:
Benzoylacetone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5COCH2COCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
162.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-286-4
Beilstein/REAXYS Number:
742413
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mp
54-56 °C (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
CC(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-8(11)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChI key
CVBUKMMMRLOKQR-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)