Hlavní dokumenty
755524
Sigma-Aldrich
Stachydrine-(dimethyl-13C2) monohydrate
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13C2C5H14ClNO2
Molekulová hmotnost:
181.63
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+2
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[13CH3][N+]1([13CH3])CCC[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C7H13NO2.H2O/c1-8(2)5-3-4-6(8)7(9)10;/h6H,3-5H2,1-2H3;1H2/t6-;/m0./s1/i1+1,2+1;
InChI key
NWISQTGOJJKFRW-AATPMFDHSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)