Hlavní dokumenty
752932
Sigma-Aldrich
Trimethylsulfonium bromide
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H9BrS
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
157.07
Beilstein/REAXYS Number:
3556022
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
powder
mp
190-200 °C
functional group
thioether
SMILES string
[Br-].C[S+](C)C
InChI
1S/C3H9S.BrH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
GOTIICCWNAPLMN-UHFFFAOYSA-M
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)