750492
Carbon nanotube, single-walled
<3.5% Metal Catalyst, avg. no. of layers, 1
Synonyma:
PureTubes™, SWCNT, SWNT, Single wall carbon nanotube
About This Item
Doporučené produkty
assay
30% (Metallic)
70% (Semiconducting)
form
solid
feature
avg. no. of layers 1
manufacturer/tradename
NanoIntegris, Inc.
L
0.3-5 μm
impurities
<3.5% Metal Catalyst
diameter
1.2-1.7 nm
mp
3652-3697 °C (lit.)
density
1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)
SMILES string
[C]
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Research applications include:
- Electronics
- Sensors
- Composites
- Energy Storage
- Study of Life Science systems
Preparation Note
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
We presents an article concerning the applications of high-purity single-walled nanotubes in electronic and biomedical fields.
Single-Walled Carbon Nanotubes synthesized by the Super-Growth Method & their properties & applications, including dispersing SGCNTs, SGCNT-polymer composites & SGCNT-metal composites are discussed.
Boron nitride nanotubes (BNNT) are close structural analogs of carbon nanotubes (CNT), which are high aspect ratio nanotubular material, where carbon atoms are alternately substituted by nitrogen and boron atoms.
Carbon nanotubes (CNTs) have received much attention since their discovery in 1991 by Sumio lijima1 due to their excellent mechanical, electrical, and optical properties.