Merck
900788
Carbon nanotube, few-walled
carbon ≥95 %
Synonyma:
Carbon nanotube, FWCNT, FWNT, Few wall carbon nanotubes, Few-walled carbon nanotubes
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
composition
Carbon, ≥95% TGA , carbon, ≥95%
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
General description
FW100 is engineered to meet the growing demand for a material with the high conductivity, large surface area, and to contain mostly double and triple walled carbon nanotubes. Applications for few-walled carbon nanotubes include advanced battery electrode additives, super/ultracapacitor materials, and more.
Application
  • Battery materials.
  • Supplementation of lithium sulphur battery cathode materials.
Features and Benefits
  • Reinforced molecular structure.
  • Improved electron transport.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)