Hlavní dokumenty
749621
Sigma-Aldrich
(3-Bromopropyl)phosphonic acid
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H8BrO3P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
202.97
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
108-113 °C
functional group
bromo
SMILES string
OP(O)(=O)CCCBr
InChI
1S/C3H8BrO3P/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-3H2,(H2,5,6,7)
InChI key
CXOIECRVHUDBSA-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)