Hlavní dokumenty
748781
Sigma-Aldrich
Propargyl 1H-imidazole-1-carboxylate
95%
Synonyma:
Heller-Sarpong Reagent, 1H-Imidazole-1-carboxylic acid, 2-propyn-1-yl ester, PImC, Propargyl imidazolecarbamate, Sarpong reagent
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H6N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
150.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
45-50 °C
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OCC#C)n1ccnc1
InChI
1S/C7H6N2O2/c1-2-5-11-7(10)9-4-3-8-6-9/h1,3-4,6H,5H2
InChI key
LLVCOZOEWQQTAV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Professor Heller's research focuses on mild acylation reactions using carbonylimidazole-derived reagents.