Hlavní dokumenty
730424
Sigma-Aldrich
N-Butylphthalimide
97%
Synonyma:
2-Butyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H13NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
203.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
32-36 °C
functional group
imide
SMILES string
CCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C12H13NO2/c1-2-3-8-13-11(14)9-6-4-5-7-10(9)12(13)15/h4-7H,2-3,8H2,1H3
InChI key
DLKDEVCJRCPTLN-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)