743038
Sodium anthraquinone-2-sulfonate
≥98% (HPLC)
Synonyma:
9,10-Dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid sodium salt, Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C14H8O5S.Na/c15-13-9-3-1-2-4-10(9)14(16)12-7-8(20(17,18)19)5-6-11(12)13;/h1-7H,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
GGCZERPQGJTIQP-UHFFFAOYSA-M
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c