740055
L-Alanine-3-13C, 2-d
97 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyma:
(S)-2-Aminopropionic acid-3-13C, 2-d, L-α-Aminopropionic acid-3-13C, 2-d
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
97 atom % D
Quality Level
assay
98% (CP)
form
powder
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
314.5 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[2H][C@@]([13CH3])(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2D
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-LFEAEDJLSA-N
Související kategorie
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.