Hlavní dokumenty
739138
Sigma-Aldrich
3-(2-Iodophenyl)propionic acid
97%
Synonyma:
2-Iodobenzenepropanoic acid, 3-(2-Iodophenyl)propanoic acid
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H9IO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
276.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
87-92 °C
functional group
carboxylic acid
iodo
SMILES string
OC(=O)CCc1ccccc1I
InChI
1S/C9H9IO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
InChI key
POJTZKMVSQVKNR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)