Hlavní dokumenty
738794
Sigma-Aldrich
Sucrose-(fructose-13C6)
99 atom % 13C
Synonyma:
D-(+)-Saccharose-(fructose-13C6), Sugar-(fructuose-13C6)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13C6C6H22O11
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
348.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
mp
185-187 °C (lit.)
mass shift
M+6
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[13C@]2([13CH2]O)O[13C@H]([13CH2]O)[13C@@H](O)[13C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)