Hlavní dokumenty
736716
Sigma-Aldrich
Potassium hexacyanoferrate(II)-13C6 trihydrate
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyma:
Potassium ferrocyanide-13C6
About This Item
Lineární vzorec:
K4Fe(13CN)6 · 3H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
428.34
MDL number:
UNSPSC Code:
12142200
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98% (CP)
form
solid
mass shift
M+6
SMILES string
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#[13C][Fe-4]([13C]#N)([13C]#N)([13C]#N)([13C]#N)[13C]#N
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;/i6*1+1;;;;;;;;
InChI key
NRYOVBQTVIWDNU-NSNQEQAISA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)