Hlavní dokumenty
713465
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-methyluracil
≥98%
Synonyma:
6-Chloro-3-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H5ClN2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
160.56
Beilstein/REAXYS Number:
511456
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥98%
≥98.0% (HPLC)
form
lumps
SMILES string
CN1C(=O)NC(Cl)=CC1=O
InChI
1S/C5H5ClN2O2/c1-8-4(9)2-3(6)7-5(8)10/h2H,1H3,(H,7,10)
InChI key
SGLXGFAZAARYJY-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)