Key Documents
735345
Sigma-Aldrich
5-Carboxythiophene-2-boronic acid pinacol ester
96%
Synonyma:
5-Carboxy-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene, 5-Carboxy-2-thienylboronic acid pinacol ester
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H15BO4S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
254.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
form
solid
mp
176-181 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(s2)C(O)=O
InChI
1S/C11H15BO4S/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-6-5-7(17-8)9(13)14/h5-6H,1-4H3,(H,13,14)
InChI key
YLZRZHOUXZZBTF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c