Hlavní dokumenty
73306
Sigma-Aldrich
Magnesium di-tert-butoxide
technical, ≥90% (KT)
Synonyma:
Magnesium tert-butoxide
About This Item
Lineární vzorec:
(CH3)3COMgOC(CH3)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
170.53
Beilstein/REAXYS Number:
3979348
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
technical
Quality Level
assay
≥90% (KT)
form
powder
SMILES string
CC(C)(C)O[Mg]OC(C)(C)C
InChI
1S/2C4H9O.Mg/c2*1-4(2,3)5;/h2*1-3H3;/q2*-1;+2
InChI key
RTKCPZYOLXPARI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)