Hlavní dokumenty
732931
Sigma-Aldrich
6-Methoxychromone-3-carboxaldehyde
Synonyma:
3-Formyl-6-methoxychromone, 6-Methoxy-4-oxo-4H-chromene-3-carboxaldehyde
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H8O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
204.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
Quality Level
mp
162-166 °C
functional group
aldehyde
ketone
SMILES string
COc1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C11H8O4/c1-14-8-2-3-10-9(4-8)11(13)7(5-12)6-15-10/h2-6H,1H3
InChI key
ILFXSWVYDSZVBC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)