Key Documents
723916
Sigma-Aldrich
Potassium isopropenyltrifluoroborate
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H5BF3K
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
147.98
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
274-280 °C
SMILES string
[K+].CC(=C)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C3H5BF3.K/c1-3(2)4(5,6)7;/h1H2,2H3;/q-1;+1
InChI key
QKBZHQPFHGKCOX-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c