Hlavní dokumenty
722391
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-bromo-2-fluoropyridine
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H4BrFN2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
191.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
75-80 °C
functional group
bromo
fluoro
SMILES string
Nc1cc(Br)cnc1F
InChI
1S/C5H4BrFN2/c6-3-1-4(8)5(7)9-2-3/h1-2H,8H2
InChI key
CLYOMCMDBNNGSM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)