719757
Propyl-d7 chloroformate
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % D
assay
97% (CP)
form
liquid
bp
105-106 °C (lit.)
density
1.15 g/mL at 25 °C
mass shift
M+7
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
InChI key
QQKDTTWZXHEGAQ-NCKGIQLSSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
71.6 °F
flash_point_c
22 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)