Hlavní dokumenty
715387
Sigma-Aldrich
N-Boc-piperidine-4-boronic acid pinacol ester
97%
Synonyma:
tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-piperidine-1-carboxylate
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H30BNO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
311.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
60-65 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C16H30BNO4/c1-14(2,3)20-13(19)18-10-8-12(9-11-18)17-21-15(4,5)16(6,7)22-17/h12H,8-11H2,1-7H3
InChI key
IBLQMWKHENBVJE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)