Hlavní dokumenty
714380
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoro-1-(3-pyridinyl)ethylamine hydrochloride
95%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H8ClF3N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
212.60
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
99-104 °C
functional group
amine
fluoro
SMILES string
Cl.NC(c1cccnc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2.ClH/c8-7(9,10)6(11)5-2-1-3-12-4-5;/h1-4,6H,11H2;1H
InChI key
NLDVAGWIUPSGQC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)