Hlavní dokumenty
712140
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3,4-tri-O-benzyl-α-D-glucopyranoside
≥90% (HPLC)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C28H32O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
464.55
Beilstein/REAXYS Number:
1442065
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥90% (HPLC)
form
lumps
optical activity
[α]/D 23.0±2.0°, c = 1 in chloroform
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@H]1OCc4ccccc4
InChI
1S/C28H32O6/c1-30-28-27(33-20-23-15-9-4-10-16-23)26(32-19-22-13-7-3-8-14-22)25(24(17-29)34-28)31-18-21-11-5-2-6-12-21/h2-16,24-29H,17-20H2,1H3/t24-,25-,26+,27-,28+/m1/s1
InChI key
MOKYEUQDXDKNDX-DFLSAPQXSA-N
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)