Hlavní dokumenty
711381
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H3N2BrS
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
179.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
105-110 °C
functional group
bromo
SMILES string
Cc1nnc(Br)s1
InChI
1S/C3H3BrN2S/c1-2-5-6-3(4)7-2/h1H3
InChI key
NSMKWTGDPQHTDH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)