Hlavní dokumenty
513245
Sigma-Aldrich
4-Amino-6-methoxypyrimidine
96%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H7N3O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
125.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
mp
157-160 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(N)ncn1
InChI
1S/C5H7N3O/c1-9-5-2-4(6)7-3-8-5/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8)
InChI key
VELRBZDRGTVGGT-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)