Hlavní dokumenty
711292
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
95%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H5BrN2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
161.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.545
density
1.614 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
SMILES string
Cn1cnc(Br)c1
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-2-4(5)6-3-7/h2-3H,1H3
InChI key
IOTSLMMLLXTNNH-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)