Hlavní dokumenty
666521
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1H-imidazole
97%
Synonyma:
2-Bromoimidazole
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H3BrN2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
146.97
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
197-202 °C
functional group
bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H3BrN2/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
InChI key
AXHRGVJWDJDYPO-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)