Hlavní dokumenty
711225
Sigma-Aldrich
2′,3′-Dihydroxy-4′-methoxyacetophenone hydrate
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H10O4 · xH2O
Molekulová hmotnost:
182.17 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
125-130 °C
functional group
ketone
SMILES string
O.COc1ccc(C(C)=O)c(O)c1O
InChI
1S/C9H10O4.H2O/c1-5(10)6-3-4-7(13-2)9(12)8(6)11;/h3-4,11-12H,1-2H3;1H2
InChI key
LLNNBEWBUXDRMW-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)