Key Documents
D24501
Sigma-Aldrich
4,5-Diaminopyrimidine
95%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H6N4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
110.12
Beilstein/REAXYS Number:
112646
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
powder
bp
229 °C/32 mmHg (lit.)
mp
204-206 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cncnc1N
InChI
1S/C4H6N4/c5-3-1-7-2-8-4(3)6/h1-2H,5H2,(H2,6,7,8)
InChI key
PPAULTVPKLVLII-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c