708984
Ammelide-13C3
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonyma:
2-Amino-1,3,5-triazine-4,6-dione-13C3
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
95% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
320-330 °C (Sublimes)
mass shift
M+3
storage temp.
20-25°C
SMILES string
N[13C]1=N[13C](=O)N[13C](=O)N1
InChI
1S/C3H4N4O2/c4-1-5-2(8)7-3(9)6-1/h(H4,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
InChI key
YSKUZVBSHIWEFK-VMIGTVKRSA-N
Související kategorie
Packaging
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)