707546
Pyrazole-d4
97 atom % D, 98% (CP)
Synonyma:
1,2-Diazole-d4
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
97 atom % D
assay
98% (CP)
form
solid
mp
67-70 °C
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]c1nn([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-4-5-3-1/h1-3H,(H,4,5)/i1D,2D,3D/hD
InChI key
WTKZEGDFNFYCGP-MSWVZFBTSA-N
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)